Learn More
Corning™ Microplaques Stripwell™
Conçues et traitées pour fournir une liaison uniforme, une clarté optique élevée et un faible niveau d’interférence de fond. Les microplaques Corning™ Stripwell™ représentent une excellente solution pour les essais biologiques de diagnostic in vitro.
623.83€ - 935.46€
Spécification
Format | Plaque à barrettes |
---|---|
Couvercle | Sans couvercle |
Array | 8 x 12 |
Matériau | PS |
Nbre de puits | 96 |
Code produit | Marque | Couleur | Propriété de liaison | Volume total (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Propriété de liaison | Volume total (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10347891
![]() |
Corning™
3913 |
Blanc | À liaison moyenne | 360 μl | N/A | N/A | N/A | |||||
10525531
![]() |
Corning™
3914 |
Noir | À liaison moyenne | 360 μl | N/A | N/A | N/A | |||||
10419331
![]() |
Corning™
3924 |
Noir | À liaison élevée | 360 μl |
786.61€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10414872
![]() |
Corning™
2481 |
Transparent | À liaison élevée | 190 μl |
859.59€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10681983
![]() |
Corning™
2485 |
Blanc | À liaison élevée | 190 μl |
935.46€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10517691
![]() |
Corning™
2592 |
Transparent | À liaison élevée | 360 μl |
623.83€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Certaines unités contiennent douze bandes 1 × 8 préassemblées dans un support “alvéolé”
- Les bandes s’adaptent dans le cadre dans une seule direction, éliminant ainsi les risques d’orientation incorrecte
- Les puits à fond plat peuvent être facilement détachés pour permettre une analyse radiométrique
- La surface de liaison de milieu hydrophobe a une capacité de liaison de ∽250 ng d’IgG/cm2 et convient aux grandes biomolécules hydrophobes et ioniques (chargés négativement) La surface à liaison élevée a une capacité de liaison de ∽500 ng d’IgG/cm2 et est idéale pour une utilisation avec des biomolécules à charge positive (>10 kDa)
- Solution disponible en volume standard ou à faible volume pour réduire les coûts liés aux anticorps et aux réactifs
- Produit non stérile
Informations sur la commande
Conditionnement en vrac. Les numéros de catalogue 07-200-24 contiennent 1 x 8 bandes individuelles sans cadre.
Certifications
Les numéros de catalogue 07-200-31 et -32 ont une chimie de surface certifiée.
Spécification
Plaque à barrettes | |
8 x 12 | |
96 | |
Essais biologiques de diagnostic in vitro | |
25/boîte |
Sans couvercle | |
PS | |
Non stérile | |
100/carton | |
100/carton |