Learn More
Corning™ Microplaques Stripwell™
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Transparent
Propriété de liaison:
À liaison moyenne
À liaison élevée
Volume total (métrique) du puits:
190 μl
360 μl
Conditionnement:
100 pièces
Description
Les microplaques Corning™ Stripwell™ peuvent être utilisées dans une variété d’essais en laboratoire. Les bandes à fond plat sont conçues pour se décomposer facilement et sont pré-assemblées dans un support alvéolé de bandes qui permet à chaque puits d’être repositionné dans la microplaque lorsqu’il est cassé.
- Les microplaques Stripwell ont un format en polystyrène à fond plat à 96 puits.
- Les microplaques Stripwell standard et à faible volume ont des volumes de puits de 190 μl et 360 μl, respectivement.
- Le paquet de 1 x 8 bandes est conçu pour s’adapter d’une seule façon au support de bandes, éliminant ainsi les risques de mauvaise orientation.
Informations sur la commande
Conditionnement en vrac. Les numéros de catalogue 07-200-24 contiennent 1 x 8 bandes individuelles sans cadre.
Certifications
Les numéros de catalogue 07-200-31 et -32 ont une chimie de surface certifiée.
Spécification
Spécification
| Propriété de liaison | À liaison moyenne |
| Format | Plaque à barrettes |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Type de liaison | À liaison moyenne |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 75 à 200 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |