Learn More
Ansell™ Gants légers en coton naturel String Knits™ série 76-100
Conçus pour les applications mécaniques.
26.75€
Spécification
Matériau arrière Coton
Structure Maille sans coutures
Matériau de la manchette Coton
Couleur Naturel
Qualité Jauge 10
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
12696961
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell™
76100070
7
26.75€
12 paires
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
12606971
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell™
76100090
9
26.75€
12 paires
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Protection des mains
  • Doublure en coton
  • Ambidextres
  • Sensibilisateur : protéines de caoutchouc naturel
  • Utiliser uniquement contre les risques mécaniques peu élevés
Applications :
  • Ne pas utiliser à proximité de flammes ou à des températures de >100°C
Spécification
Spécification
Coton
Coton
Jauge 10
76 / 100
Coton
Protection mécanique
Maille sans coutures
Naturel
Coton
Naturel
12 paires
76 / 100
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Gants légers en coton naturel String Knits™ série 76-100