Learn More
Molecular Probes™ Streptavidine
Une protéine de liaison à la biotine issue de bactéries qui démontre apparemment une liaison non spécifique moindre que l’avidine.
163.00€ - 548.00€
Spécification
Conjugué | Non conjugué(e) |
---|---|
Contenu et stockage | La streptavidine est fournie sous forme lyophilisée dans une solution saline tamponnée au phosphate de 10 mM, pH de 7,4.Reconstituer avec 1 ml d’eau déionisée ou distillée.Conserver à 4°C. |
Conditions d’expédition | Glace humide |
Forme | Lyophilisé |
Type de produit | Conjugué de streptavidine (fluorescent) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10354073
|
Molecular Probes™
434302 |
5 mg |
548.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10394023
|
Molecular Probes™
434301 |
1 mg |
163.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Une protéine de liaison à la biotine issue de bactéries qui démontre apparemment une liaison non spécifique moindre que l’avidine.
- L’activité de liaison de la streptavidine est déterminée comme étant > 11 unités par mg de protéine
- Une unité d’activité de liaison est définie comme la quantité de protéine qui lie 1 µg de biotine (Green, N.M., Biochem. J., 89:599,1963)
- La streptavidine est fournie sous forme lyophilisée dans 10 mM de solution saline tamponnée au phosphate, pH 7,4
- Reconstituer avec 1 ml d’eau distillée ou déionisée
- Stockage à 4°C
Spécification
Non conjugué(e) | |
Glace humide | |
Conjugué de streptavidine (fluorescent) |
La streptavidine est fournie sous forme lyophilisée dans une solution saline tamponnée au phosphate de 10 mM, pH de 7,4.Reconstituer avec 1 ml d’eau déionisée ou distillée.Conserver à 4°C. | |
Lyophilisé |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.