Learn More
Invitrogen™ Streptavidine
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Une protéine de liaison à la biotine issue de bactéries qui démontre moins de liaison non spécifique que l’avidine.
- L’activité de liaison de la streptavidine est déterminée à > 11 unités par mg de protéine
- Une unité d’activité de liaison est définie comme la quantité de protéine qui lie 1 µg de biotine (Green, N.M., Biochem. J., 89:599,1963)
- La streptavidine est fournie sous forme lyophilisée dans 10 mM de solution saline tamponnée au phosphate, pH 7,4
- Reconstituer avec 1 ml d’eau distillée ou déionisée
- Stockage à 4°C
Spécification
Spécification
| Conjugué | Non conjugué(e) |
| Quantité | 1 mg |
| Contenu et stockage | La streptavidine est fournie sous forme lyophilisée dans une solution saline tamponnée au phosphate de 10 mM, pH de 7,4.Reconstituer avec 1 ml d’eau déionisée ou distillée.Conserver à 4°C. |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Forme | Lyophilisé |
| Type de produit | Conjugué de streptavidine (fluorescent) |