Learn More
BRAND™ Robinet à pointeau droit
Le robinet à pointeau droit est en verre et comprend un bouchon en polypropylène.
47.50€
Spécification
Type | Robinet à pointeau droit |
---|---|
Diamètre (métrique) | de 0 à 2,5 mm |
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10470863
|
BRAND™
82220 |
Burette de 2 à 50 ml |
47.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10059670
|
BRAND™
82221 |
Burette de 25 ml |
47.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Boîtier de vanne avec pointe burette de précision en verre borosilicaté 3.3
- Broche de vanne en PTFE interchangeable, bouchon en PP et dispositif de rétention
- Ouverture de la vanne de 0 à 2,5 mm
Spécification
Robinet à pointeau droit | |
de 0 à 2,5 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 |