Learn More
BRAND™ Robinet à pointeau droit
Le robinet à pointeau droit est en verre et comprend un bouchon en polypropylène.
Marque: BRAND™ 82221
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Boîtier de vanne avec pointe burette de précision en verre borosilicaté 3.3
- Broche de vanne en PTFE interchangeable, bouchon en PP et dispositif de rétention
- Ouverture de la vanne de 0 à 2,5 mm
Spécification
Robinet à pointeau droit | |
de 0 à 2,5 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
Burette de 25 ml |