missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Adaptateur droit, cannelé x NPT(M), PEHD
L’adaptateur droit, cannelé x NPT(M), en PEHD Cole-Parmer™ est un adaptateur de filetage NPT mâle vers raccord cannelé et offre une connexion simple, facile et fiable.
10.75€ - 13.20€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau | HDPE |
Quantité d’emballage | 10/boîte |
Gamme de produits | Raccord pour connecteur cannelé x NPT(M) |
Méthode de stérilisation | Autoclave ou oxyde d’éthylène |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12439600
|
Masterflex™
06444-18 |
S'adapte aux tubulures compatibles avec les raccordements NPT 1/4 po, tubulure de D.I. de 3/16 po |
13.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12489590
|
Masterflex™
06444-16 |
Sadapte aux tubulures compatibles avec les raccordements NPT 1/8 po, tubulure de D.I. de 3/16 po |
10.75€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Noir, en PEHD
- Simplicité d’utilisation
- Stérilisable par autoclave ou EtO
Spécification
Autoclavable | |
10/boîte | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène | |
Adaptateur NPT mâle vers raccord cannelé, NPT 1/4 po vers tubulure de D.I. de 3/16 po |
HDPE | |
Raccord pour connecteur cannelé x NPT(M) | |
Noir |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit