Learn More
Masterflex™ Adaptateur droit, cannelé x NPT(M), PEHD
L’adaptateur droit, cannelé x NPT(M), en PEHD Cole-Parmer™ est un adaptateur de filetage NPT mâle vers raccord cannelé et offre une connexion simple, facile et fiable.
Marque: Masterflex™ 06444-16
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Noir, en PEHD
- Simplicité d’utilisation
- Stérilisable par autoclave ou EtO
Spécification
Autoclavable | |
Connexion NPT 1/8 po, tubulure de D.I. de 3/16 po | |
Raccord pour connecteur cannelé x NPT(M) | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène | |
Noir |
HDPE | |
10/boîte | |
Sadapte aux tubulures compatibles avec les raccordements NPT 1/8 po, tubulure de D.I. de 3/16 po | |
11 mm | |
Adaptateur NPT mâle vers raccord cannelé, NPT 1/8 po vers tubulure de D.I. de 3/16 po |