Learn More
BRAND™ Stockage / Distributeur de lingettes
Idéal pour le stockage et la distribution de petits articles de laboratoire
Marque:  BRAND™ 131902
193.20 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10642822
  • 200.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Idéal pour le stockage et la distribution de petits articles de laboratoire comme les pointes de pipette, les tubes de microcentrifugeuse, les pipettes Pasteur, etc.
  • Couvercle supérieur amovible avec couvercle avant à charnière
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    Blanc et transparent
    PMMA
    165 x 152 x 178 mm
    Nom du produit
    BRAND™ Stockage / Distributeur de lingettes > Dimensions (L x l x H) : 165 x 152 x 178 mm