Learn More
Heidolph Instruments Kits de barreaux d’agitation
Barreaux d’agitation disponibles dans des formes ovales et cylindriques
Marque: Heidolph Instruments 509-53000-00
Description
Barreaux d’agitation de forme ovale :
- La forme est similaire à celle du flacon et assure un mélange complet
- Équipé d’un noyau magnétique ovale, plus de force est disponible qu’avec un noyau magnétique cylindrique
- Pour les applications suivantes :
- Flacons à fond rond, par exemple pour les mélanges de réaction
Barreaux d’agitation cylindriques :
- Conditions de fonctionnement lisses à une zone de contact optimale
- Grande longévité
- Pour les applications suivantes :
- Béchers
- Boîtes de cristallisation
- Bains chauffants
- Autres récipients à fond plat
Spécification
Autoclavables | |
15 x 6 mm | |
PTFE | |
15 mm | |
3/boîte |
Blanc | |
Flacons de 10 ml | |
6 mm | |
PTFE | |
Ovale |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heidolph Instruments Kits de barreaux d’agitation > Taille : 15 x 6 mm ; ovale
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu