Learn More
Heidolph™ Kits de barreaux d’agitation
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
15 x 6 mm
25, 40, 50 mm
30 x 10 mm
Forme:
Octaédral
Ovale
Conditionnement:
1 pièce
Description
Barreaux d’agitation de forme ovale :
- La forme est similaire à celle du flacon et assure un mélange complet
- Équipé d’un noyau magnétique ovale, plus de force est disponible qu’avec un noyau magnétique cylindrique
- Pour les applications suivantes :
- Flacons à fond rond, par exemple pour les mélanges de réaction
Barreaux d’agitation cylindriques :
- Conditions de fonctionnement lisses à une zone de contact optimale
- Grande longévité
- Pour les applications suivantes :
- Béchers
- Boîtes de cristallisation
- Bains chauffants
- Autres récipients à fond plat
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l x H) | 30 x 10 mm |
| Revêtement | PTFE |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
| Longueur (métrique) | 30 mm |
| Matériau | PTFE |
| Quantité | 3/boîte |
| Forme | Ovale |