Learn More
Ensemble de barreaux d’agitation Azlon™
Résistant à pratiquement tous les produits chimiques
Marque: Azlon SWN515
127.56 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Résistant à pratiquement tous les produits chimiques
- Fournis dans des paquets alignés en polarité pour garantir une force de couplage maximale
- Assortiment des types et tailles de barreaux d’agitation magnétiques en PTFE les plus populaires
- Fournis dans une boîte compartimentée en polypropylène rouge avec couvercle naturel opaque
Spécification
Anneau pivotant : deux de chacune des dimensions 12 x 4,5 ; 25 x 6 ; 45 x 8 et 60 x 9,5 mm -Ovale : deux de chacune des dimensions 20 x 10 ; 25 x 12 ; 35 x 16 et 50 x 20 mm -Micro : trois de chacune des dimensions 7 x 2 et 10 x 3 mm | |
PTFE (polytétrafluoroéthylène) | |
Kit de barreaux d’agitation |
PTFE | |
1/boîte |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ensemble de barreaux d’agitation Azlon™ > Matériau : PTFE
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu