Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ jetable en PP blanc SteriWare™
Utilisez directement le sachet sans avoir besoin d’un nettoyage coûteux. La pelle PharmaScoop™ jetable en PP blanc SteriWare™ Sampling Systems™ est idéale pour l’échantillonnage et la distribution de poudres et de granulés.
125.00€ - 258.00€
Spécification
Type de produit | Pelle jetable |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Comprend | Conditionnement individuel |
Jetable | Oui |
Couleur | blanc |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17427833
![]() |
Sampling Systems™
8045P-1000 |
1 000 ml | Non stérile |
125.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17448873
![]() |
Sampling Systems™
8045P-500 |
500 mL | Non stérile |
173.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17458873
![]() |
Sampling Systems™
8045P-500S |
500 mL | Stérile |
258.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15899431
![]() |
Sampling Systems™
8045P-60 |
60 mL | Non stérile |
143.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Conditionnement individuel dans un emballage ultra-résistant facile à ouvrir
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Grande variété de tailles différentes disponibles
- Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour éloigner vos mains hors du produit autant que possible
- Positionnement de la poignée ergonomique en hauteur sur la pelle
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
Pelle jetable | |
Conditionnement individuel | |
blanc |
Polypropylène | |
Oui |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sampling Systems™ PharmaScoop™ jetable en PP blanc SteriWare™