Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ jetable en PP blanc SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit. 17458873 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
500 mL
1 000 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
50 pièces
Code produit. 17458873
Marque: Sampling Systems™ 8045P500S
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez directement le sachet sans avoir besoin d’un nettoyage coûteux. La pelle PharmaScoop™ jetable en PP blanc SteriWare™ Sampling Systems™ est idéale pour l’échantillonnage et la distribution de poudres et de granulés.
  • Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
  • Conditionnement individuel dans un emballage ultra-résistant facile à ouvrir
  • Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Grande variété de tailles différentes disponibles
  • Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour éloigner vos mains hors du produit autant que possible
  • Positionnement de la poignée ergonomique en hauteur sur la pelle
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 500 mL
Couleur blanc
Jetable Oui
Type de produit Pelle jetable
Comprend Conditionnement individuel