Learn More
Sampling Systems™ Spatules en V ouvertes SteriWare™
Améliorez votre contrôle de la qualité en prenant facilement des échantillons de poudre de volume fixe grâce aux spatules en V ouvertes SteriWare™. La conception à extrémité ouverte est idéale pour la distribution et l’échantillonnage de petites quantités de poudres. Disponibles stériles dans une large gamme de tailles idéales pour l’industrie pharmaceutique, chimique et alimentaire.
117.00€ - 161.00€
Spécification
Type de produit | Spatules de type 1 |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Couleur | blanc |
Type d’emballage | Boîte |
Quantité | 100/paquet |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de lame | Largeur (métrique) de lame | Dimensions | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de lame | Largeur (métrique) de lame | Dimensions | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17564666
![]() |
Sampling Systems™
8440A-100 |
100 mm | 20 mm | Étalon | Non stérile |
120.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17574666
![]() |
Sampling Systems™
8440A-100S |
100 mm | 20 mm | Étalon | Stérile |
144.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17584666
![]() |
Sampling Systems™
8440A-150 |
150 mm | 20 mm | Étalon | Non stérile |
122.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17594666
![]() |
Sampling Systems™
8440A-150S |
150 mm | 20 mm | Étalon | Stérile |
145.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17504676
![]() |
Sampling Systems™
8440A-250 |
250 mm | 20 mm | Étalon | Non stérile |
127.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
17514676
![]() |
Sampling Systems™
8440A-250S |
250 mm | 20 mm | Étalon | Stérile |
161.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17524676
![]() |
Sampling Systems™
8440N-100 |
100 mm | 10 mm | Étroit | Non stérile |
117.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17534676
![]() |
Sampling Systems™
8440N-100S |
100 mm | 10 mm | Étroit | Stérile |
141.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17544676
![]() |
Sampling Systems™
8440N-150 |
150 mm | 10 mm | Étroit | Non stérile |
119.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17554676
![]() |
Sampling Systems™
8440N-250 |
250 mm | 10 mm | Étroit | Stérile |
121.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Notre spatule en V jetable à extrémité ouverte est idéale pour l’échantillonnage, les tests de matières premières et les marchandises générales dans les tests.
- Fabriquée selon la norme la plus élevée en salle blanche médicale pour garantir la propreté et fournie avec une documentation complète.
- Disponible en 2 largeurs et 3 longueurs pour vous assurer que vous disposez de l’outil d’échantillonnage adapté au travail.
- Les versions étroites sont idéales si vous souhaitez placer l’échantillon dans le tube à essai ou prendre un petit échantillon.
- La version la plus longue est idéale lorsque vous souhaitez prendre plus d’un échantillon de coupe transversale.
- La spatule en V jetable est pré-emballée et prête à l’emploi.
- Prêts à l’emploi dès la réception.
- Aucun nettoyage ou validation de nettoyage n’est nécessaire.
- Disponibles en 2 versions, stérile ou non stérile.
- Les spatules stériles et non stériles sont idéales lorsqu’un outil robuste est nécessaire.
- Fabriquées à partir de PS de haute qualité conforme aux dernières normes de qualité alimentaire, de la CE et de la FDA.
- Sans ESB/EST.
- Certificats de conformité par lots fournis.
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche médicale pour maintenir la propreté.
Spécification
Spatules de type 1 | |
blanc | |
100/paquet |
Polypropylène | |
Boîte |