Learn More
Sampling Systems™ Spatules en V ouvertes SteriWare™
Améliorez votre contrôle de la qualité en prenant facilement des échantillons de poudre de volume fixe grâce aux spatules en V ouvertes SteriWare™. La conception à extrémité ouverte est idéale pour la distribution et l’échantillonnage de petites quantités de poudres. Disponibles stériles dans une large gamme de tailles idéales pour l’industrie pharmaceutique, chimique et alimentaire.
Marque: Sampling Systems™ 8440N-100S
Description
- Notre spatule en V jetable à extrémité ouverte est idéale pour l’échantillonnage, les tests de matières premières et les marchandises générales dans les tests.
- Fabriquée selon la norme la plus élevée en salle blanche médicale pour garantir la propreté et fournie avec une documentation complète.
- Disponible en 2 largeurs et 3 longueurs pour vous assurer que vous disposez de l’outil d’échantillonnage adapté au travail.
- Les versions étroites sont idéales si vous souhaitez placer l’échantillon dans le tube à essai ou prendre un petit échantillon.
- La version la plus longue est idéale lorsque vous souhaitez prendre plus d’un échantillon de coupe transversale.
- La spatule en V jetable est pré-emballée et prête à l’emploi.
- Prêts à l’emploi dès la réception.
- Aucun nettoyage ou validation de nettoyage n’est nécessaire.
- Disponibles en 2 versions, stérile ou non stérile.
- Les spatules stériles et non stériles sont idéales lorsqu’un outil robuste est nécessaire.
- Fabriquées à partir de PS de haute qualité conforme aux dernières normes de qualité alimentaire, de la CE et de la FDA.
- Sans ESB/EST.
- Certificats de conformité par lots fournis.
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche médicale pour maintenir la propreté.
Spécification
| 100/paquet | |
| blanc | |
| 100 mm | |
| 10 mm |
| Stérile | |
| Spatules de type 1 | |
| Étroit | |
| Polypropylène |