Learn More
Sampling Systems™ Micro-Spatules SteriWare™
Dotées d’une lame d’échantillonnage étroite, les micro-spatules permettent de prélever des échantillons dans de très petits récipients tels que des flacons. Les microspatules SteriWare™ Sampling Systems™ sont idéales pour la manipulation de petites quantités de poudres et de granulés.
Marque: Sampling Systems™ 8015H-170
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Lames disponibles en plusieurs épaisseurs. Conviennent parfaitement aux flacons de petites tailles ou aux récipients pour échantillons
- Également disponibles en PEHD pour une résistance chimique accrue
Spécification
HDPE | |
Oui | |
blanc | |
13 mm |
2 mL | |
Non stérile | |
170 mm |