Learn More
Sampling Systems™ Micro-Spatules SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit. p-7138903 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,3 mL
0,5 mL
2 mL
Couleur:
Rouge
blanc
Matériau:
HDPE
Polystyrène
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12927935
Marque: Sampling Systems™ 8015H170
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dotées d’une lame d’échantillonnage étroite, les micro-spatules permettent de prélever des échantillons dans de très petits récipients tels que des flacons. Les microspatules SteriWare™ Sampling Systems™ sont idéales pour la manipulation de petites quantités de poudres et de granulés.
  • Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Lames disponibles en plusieurs épaisseurs.  Conviennent parfaitement aux flacons de petites tailles ou aux récipients pour échantillons
  • Également disponibles en PEHD pour une résistance chimique accrue
Spécification
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 2 mL
Couleur blanc
Jetable Oui
Largeur (métrique) 13 mm
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 170 mm