Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Long Handled Spoons
Use SteriWare™ Long Handled Spoons to take powder samples from large containers. SteriWare™ Long Handled Spoons are manufactured from FDA & EU conforming HDPE in a Class 100,000 Cleanroom, available sterile in a range of sizes and with an offset version to aid pouring.
Marque: Sampling Systems™ 8209H-20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les cuillères à manche long facilitent le prélèvement de poudre et de liquide à distance.
- Cela signifie également qu’elles peuvent être facilement repérées si elles sont laissées dans la poudre.
- Ces cuillères à usage unique sont fabriquées dans une salle blanche et emballées dans une salle blanche de classe 7 pour assurer la propreté.
- Elles sont toutes conditionnées individuellement et peuvent donc être utilisées directement à partir du sachet sans avoir besoin d’un nettoyage coûteux.
- Les cuillères sont disponibles en forme droite ou coudée.
- Les cuillères à échantillons sont idéales pour l’échantillonnage et la distribution de poudres, de granulés et de liquides.
- Les cuillères à usage unique sont pré-emballées et prêtes à l’emploi.
- Prêts à l’emploi dès la réception.
- Aucun nettoyage ou validation de nettoyage n’est nécessaire.
- Elles sont disponibles en 2 conceptions.
- La conception droite est la plus populaire, tandis que la conception ergonomique coudée facilite la manipulation pour les personnes droitières.
- Fabriqué en HDPE de qualité alimentaire.
- Conforme aux dernières exigences de la FDA et de l’UE.
- Sans ESB/EST.
- Le PEHD est idéal pour la plupart des applications car il est solide et rigide.
- Les cuillères stériles sont livrées avec un certificat d’irradiation.
- Gamme de tailles avec différentes combinaisons droites et coudées.
Spécification
HDPE | |
Non stérile | |
Conditionnement individuel |
20 mL | |
Structuré |