Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ IPG Strip pH 6-10
Profitez d’une focalisation isoélectrique (IEF) exempte d’huile et sans problèmes
Marque: Invitrogen™ ZM0013
Includes: Chaque boîte de bandes ZOOM™ contient 12 bandes fixées à une carte à trois volet.
Requires : Système ZOOM IPGRunner
Description
- Résolution IEF optimale permettant de zoomer sur les protéines cibles
- Focalisation isoélectrique rapide des protéines et manipulation aisée
- Chaque bande ZOOM mesure 7 cm de long et contient une fine couche de gel de polyacrylamide qui comprend un gradient de pH linéaire
- Large gamme de pH pour une analyse étendue
- Étiqueté individuellement avec des numéros d’identification uniques, une gamme de pH et des repères d’orientation
Électrophorèse sur gel 2D, focalisation isoélectrique, électrophorèse sur gel de protéines, fractionnement d’échantillons de protéines, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Chaque boîte de bandes ZOOM™ contient 12 bandes fixées à une carte à trois volet. Stockage à -20°C. Stabilité garantie 1 an sous réserve de respecter les conditions de conservation. | |
Polyacrylamide | |
Bandes IPG | |
Protéine | |
ZOOM™ | |
Neige carbonique |
Bandes IPG ZOOM | |
6 à 10 | |
7 cm (bandes) | |
Focalisation isoélectrique | |
12 strips |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.