Learn More
Sampling Systems™ Cuillères-échantillons jetables SteriWare™
Les cuillères d’échantillonnage jetables Sampling Systems™ SteriWare™ sont une gamme de cuillères à faible coût et usage unique qui permettent un échantillonnage de surface rapide et efficace des poudres et des granulés.
Spécification
Type de produit | Cuillère d’échantillonnage |
---|---|
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Longueur (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Longueur (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12782467
|
Sampling Systems™
8088A-03S |
3 mL | blanc | 173 mm | Stérile |
N/A
|
N/A | ||
15589634
|
Sampling Systems™
8088R-10S |
10 mL | Rouge | 185 mm | Stérile |
N/A
|
N/A | ||
15849461
|
Sampling Systems™
8088A-03 |
3 mL | blanc | 173 mm | Non stérile |
N/A
|
N/A | ||
15859461
|
Sampling Systems™
8088A-10 |
10 mL | blanc | 185 mm | Non stérile |
N/A
|
N/A | ||
15869461
|
Sampling Systems™
8088B-10 |
10 mL | Bleu | 185 mm | Non stérile |
N/A
|
N/A | ||
15879461
|
Sampling Systems™
8088B-10S |
10 mL | Bleu | 185 mm | Stérile |
N/A
|
N/A | ||
12544366
|
Sampling Systems™
8088A-10S |
10 mL | blanc | 185 mm | Stérile |
N/A
|
N/A | ||
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Cuillère d’échantillonnage | |
Oui |