Learn More
Sampling Systems™ Cuillères-échantillons jetables SteriWare™
BIOPHARMA
Les cuillères d’échantillonnage jetables Sampling Systems™ SteriWare™ sont une gamme de cuillères à faible coût et usage unique qui permettent un échantillonnage de surface rapide et efficace des poudres et des granulés.
Marque:  Sampling Systems™ 8088A-03
Code produit. 15849461
Description
Description
  • Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Spécification
Cuillère d’échantillonnage
3 mL
Non stérile
100/Boîte
Polystyrène
Oui
blanc
173 mm