Learn More
Sampling Systems™ Entonnoir à liquide jetable SteriWare™
Idéal pour les laboratoires, les environnements pharmaceutiques, les salles blanches et la fabrication de produits chimiques. L'entonnoir liquide jetable SteriWare™ de Sampling Systems™ est livré dans un emballage individuel après avoir été moulé et conditionné dans une salle blanche de classe 100 000.
Marque: Sampling Systems™ 8370H-100S
Description
- Fabrication en PEHD
- Moulé et conditionné dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans BSE/TSE
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisée (SAL 10-6)
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
100 mm | |
12 mm | |
Stérile | |
Entonnoir pour liquides |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
121370 | Certificat de conformité | 11/03/2025 | 8370H-100S |
118487 | Certificat de conformité | 02/12/2024 | 8370H-100S |
118487 | Certificat de conformité | 02/12/2024 | 8370H-100S |
067688 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 8370H-100S |
117867 | Certificat d’analyse | 13/03/2024 | 8370H-100S |