Learn More
Sampling Systems™ Louche jetable SteriWare™
BIOPHARMA
Utilisez directement le sachet sans avoir besoin d’un nettoyage coûteux. La louche jetable SteriWare™ Sampling Systems™ permet un échantillonnage efficace des liquides en surface.
62.40€ - 122.00€
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Jetable Oui
Diamètre (métrique) externe 48 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Couleur Matériau Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Matériau Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
15128086
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sampling Systems™
8053H-50
blanc HDPE Non stérile
77.25€
40 pièces
Expédition estimée: 24-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15869441
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sampling Systems™
8053B-50
Bleu Polypropylène Non stérile
62.40€
40 pièces
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15879441
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sampling Systems™
8053B-50S
Bleu Polypropylène Stérile
97.95€
40 pièces
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15889441
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sampling Systems™
8053H-50S
blanc HDPE Stérile
122.00€
40 pièces
Expédition estimée: 24-01-2025
Description
  • Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • La conception moulée en une seule pièce a été spécialement conçue pour passer par une bonde à bouchon standard
  • Fabriqués à partir de matériaux en PEHD conformes FDA, CE1935/2004 et UE10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Spécification
50 ml
Oui
48 mm