Learn More
Sampling Systems™ Louche jetable SteriWare™
BIOPHARMA
Utilisez directement le sachet sans avoir besoin d’un nettoyage coûteux. La louche jetable SteriWare™ Sampling Systems™ permet un échantillonnage efficace des liquides en surface.
Marque:  Sampling Systems™ 8053H-50S
Code produit. 15889441
  • 122.00€ / 40 pièces
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • La conception moulée en une seule pièce a été spécialement conçue pour passer par une bonde à bouchon standard
  • Fabriqués à partir de matériaux en PEHD conformes FDA, CE1935/2004 et UE10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Spécification
HDPE
Oui
blanc
50 ml
Stérile
48 mm