Learn More
Merck Filtre adaptable sur flacon fileté Steritop
Le système de filtration sous vide Stericup™ est le dispositif jetable à usage unique le plus efficace pour la préparation de milieux stériles. Il associe une unité de filtration Steritop™ à un flacon de réception en un dispositif permettant de traiter et de stocker des volumes de 150 ml à 1 000 ml dans un format unique et prêt à l’emploi.
136.00€ - 316.00€
Spécification
Matériau | PS |
---|---|
Porosité | 0,22 μm |
Stérilité | Stérile |
Raccord de sortie | 45 mm |
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15919180
|
Merck
S2GPT01RE |
Polyéther sulfones | 150 mL |
136.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15929180
|
Merck
S2GPT02RE |
PES | 250 ml |
162.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15939180
|
Merck
S2GPT10RE |
Polyéther sulfones | 1 000 ml |
316.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16295122
|
Merck
S2GVT05RE |
PVDF | 500 ml |
195.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le système de filtration sous vide Stericup™ est le filtre pour bouchons de flacon jetable à usage unique le plus efficace pour la préparation de milieux stériles. Associez cet ensemble de filtration Steritop™ à un flacon récepteur (vendu séparément) pour traiter et stocker des volumes de 150 à 1 000 ml dans un format unique et prêt à l’emploi.
Tout ce qui a fait des filtres Stericup™ d’origine des incontournables de votre laboratoire et des laboratoires du monde entier demeure au cœur du système Stericup™ à ouverture rapide.
- Les performances éprouvées de la membrane Millipore™ avec une technologie membranaire à la pointe de l’industrie qui permet des débits élevés, une faible liaison protéique et de faibles volumes de rétention.
- Compact et facile à tenir, le flacon de réception assure le contrôle et la stabilité lors de la filtration, ce qui rend le filtre Stericup™ à ouverture rapide idéal pour une utilisation dans les hottes à flux laminaire.
- Le filetage en retrait sur le bouchon contribue à garantir sa stérilité, même si le bouchon est en contact avec une surface, tandis que des ailerons l’empêchent de rouler et de tomber de la paillasse s’il est posé sur la tranche.
- Le fond du flacon de réception est légèrement en retrait, ce qui permet d’empiler les flacons bouchés et rend leur stockage plus pratique
- Un ergot est intégré au flacon de réception pour permettre l’installation facile de préfiltres disques (non inclus) pour les solutions difficiles à filtrer.
- Le flacon de réception est fabriqué en polystyrène transparent solide et l’unité tout entière est stérilisée par irradiation aux rayons gamma.
- Testés avec des cellules souches, les filtres à membrane en PES Express™ PLUS protègent la viabilité des milieux de croissance.
Spécification
PS | |
0,22 μm | |
Stérile | |
45 mm |