Learn More
Merck Filtre adaptable sur flacon fileté Steritop
Le système de filtration sous vide Stericup™ est le dispositif jetable à usage unique le plus efficace pour la préparation de milieux stériles. Il associe une unité de filtration Steritop™ à un flacon de réception en un dispositif permettant de traiter et de stocker des volumes de 150 ml à 1 000 ml dans un format unique et prêt à l’emploi.
Marque: Merck S2GVT05RE
175.74 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 2.14200kg
Description
Le système de filtration sous vide Stericup™ est le filtre pour bouchons de flacon jetable à usage unique le plus efficace pour la préparation de milieux stériles. Associez cet ensemble de filtration Steritop™ à un flacon récepteur (vendu séparément) pour traiter et stocker des volumes de 150 à 1 000 ml dans un format unique et prêt à l’emploi.
- Membrane Millipore Express™ PLUS pour des débits plus rapides et une faible liaison protéique afin de minimiser l’absorption et la perte de protéines, ce qui affecte les performances et les coûts en aval.
- Membrane Durapore™ pour une liaison protéique ultra-faible pour une absorption minimale et une perte de protéines.
- L’emballage serré, la pochette facile à déchirer et les conceptions d’étiquettes pratiques facilitent le stockage, l’ouverture et le suivi de vos dispositifs.
- Stérilisation des solutions aqueuses (150 mL à 1 L)
- Filtration stérile de milieux de culture et de tampons avec protéine de haute valeur ou composant de petites molécules.
Spécification
Transparent avec adaptateur bleu | |
PS | |
0,22 μm | |
12 | |
Stérilisé par radio | |
Hydrophile |
Durapore | |
PVDF | |
Stérile | |
45 mm | |
500 ml | |
12,5 cm |