Learn More
Buerkle™ Microspatules SteriPlast™
Utiles pour échantillonner, transférer ou traiter de petites quantités de produits chimiques, de poudres, de granulés, de pâtes, de crèmes ou de liquides. Les microspatules Buerkle™ SterilPlast™ facilitent le travail précis grâce à une poignée centrale robuste.
Marque: Buerkle™ 5378-1032
52.69 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- PS
- Production, assemblage et emballage selon la salle blanche de classe 7
- Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
- Conditionnées individuellement et stérilisées par rayons gamma
Spécification
Polystyrène | |
1 ml, 0,25 ml | |
Stérile | |
Réglementations alimentaires de l’UE |
Vidéos
-
Buerkle LaboPlast Micro Spatulas
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
244609 | Certificat de conformité | 10/01/2025 | 5378-1032 |
243291 | Certificat de conformité | 20/09/2024 | 5378-1032 |
242195 | Certificat de conformité | 26/07/2024 | 5378-1032 |
240615 | Certificat de conformité | 13/03/2024 | 5378-1032 |
233074 | Certificat de conformité | 25/07/2023 | 5378-1032 |