Learn More
Kartell™ Ruban indicateur de stérilisation
Indique la stérilisation avec un simple changement de couleur du blanc au marron. Le ruban indicateur de stérilisation Kartell™ est utilisé avec les méthodes de stérilisation par autoclavage ou chaleur sèche.
Marque:  Kartell™ 0105100
43.61 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 0.04500kg
Code produit. 10245041
  • 89.35€ / 1 pièce
En stock
Description
Indique la stérilisation avec un simple changement de couleur du blanc au marron. Le ruban indicateur de stérilisation Kartell™ est utilisé avec les méthodes de stérilisation par autoclavage ou chaleur sèche.
  • Le ruban indique la stérilisation
  • Rubans disponibles pour l’autoclavage et les méthodes de stérilisation Poupinel :
    • Ruban d’autoclavage : 20’ à +121°C ou 10’ à +125°C ou 5’ à +135°C
    • Méthode Poupinel : chaleur sèche
  • La couleur passe du blanc au marron
  • Sans plomb s’il est correctement stocké
  • Le ruban d’autoclavage peut être utilisé jusqu’à 3 ans à partir de la date de production
  • Le ruban Poupinel peut être utilisé jusqu’à 24 mois à compter de la date de production
  • Conforme à la norme ISO 11140:2005
Spécification
Spécification
ISO 11140/2005
50 m
Oui
19 mm
Pour indiquer la stérilisation
Papier
Méthode Poupinel (chaleur sèche)