Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons en silicone Sterilin™
Garantissez une parfaite étanchéité fiable de vos flacons en verre et en plastique. Adaptés à une utilisation dans les applications agroalimentaires, biologiques et pharmaceutiques.
Spécification
Matériau | Silicone |
---|---|
Plage de températures (métrique) | –50°C à +200°C |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Diamètre (métrique) de la base | Diamètre (métrique) supérieur | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Diamètre (métrique) de la base | Diamètre (métrique) supérieur | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12822913
|
Thermo Scientific™
TSRBGE010 |
10 mm | 10 mm | 12,5 mm | 10 |
N/A
|
N/A | ||
12832913
|
Thermo Scientific™
TSRBGE011 |
11 mm | 11 mm | 14 mm | 10 |
N/A
|
N/A | ||
12842913
|
Thermo Scientific™
TSRBGE013 |
13 mm | 13 mm | 16 mm | 10 |
N/A
|
N/A | ||
12852913
|
Thermo Scientific™
TSRBGE015 |
15 mm | 15 mm | 18 mm | 10 |
N/A
|
N/A | ||
12862913
|
Thermo Scientific™
TSRBGE019 |
19 mm | 19 mm | 22,5 mm | 10 |
N/A
|
N/A | ||
12872913
|
Thermo Scientific™
TSRBGE021 |
21 mm | 21 mm | 24.5 mm | 1 |
N/A
|
N/A | ||
12882913
|
Thermo Scientific™
TSRBGE023 |
23 mm | 23 mm | 26,5 mm | 1 |
N/A
|
N/A | ||
12892913
|
Thermo Scientific™
TSRBGE027 |
27 mm | 27 mm | 31 mm | 1 |
N/A
|
N/A | ||
12802923
|
Thermo Scientific™
TSRBGE037 |
37 mm | 37 mm | 42.5 mm | 1 |
N/A
|
N/A | ||
Description
Garantissez une parfaite étanchéité fiable de vos flacons en verre et en plastique. Adaptés à une utilisation dans les applications alimentaires, biologiques et pharmaceutiques. Les bouchons en silicone Thermo Scientific™ Sterilin™ sont adaptés à une utilisation sur une large plage de températures : De -50° à +200°C.
- Conviennent au scellage des flacons en verre et en plastique
- Parfaits pour une utilisation avec des solutions biologiques
- Adaptés à une utilisation sur une large plage de températures : –50°C à +200°C
- Autoclavables
Conformes à la
- Pharmacopée européenne EUII—juillet 1987 ; FDA CFR 177.2600 relative au contact alimentaire
Informations de commande
- Tailles supplémentaires disponibles. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client. Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques.
Spécification
Silicone | |
–50°C à +200°C | |
Autoclavable |