Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons en silicone Sterilin™
Garantissez une parfaite étanchéité fiable de vos flacons en verre et en plastique. Adaptés à une utilisation dans les applications agroalimentaires, biologiques et pharmaceutiques.
Marque: Thermo Scientific™ TSRBGE027
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Garantissez une parfaite étanchéité fiable de vos flacons en verre et en plastique. Adaptés à une utilisation dans les applications alimentaires, biologiques et pharmaceutiques. Les bouchons en silicone Thermo Scientific™ Sterilin™ sont adaptés à une utilisation sur une large plage de températures : De -50° à +200°C.
- Conviennent au scellage des flacons en verre et en plastique
- Parfaits pour une utilisation avec des solutions biologiques
- Adaptés à une utilisation sur une large plage de températures : –50°C à +200°C
- Autoclavables
Conformes à la
- Pharmacopée européenne EUII—juillet 1987 ; FDA CFR 177.2600 relative au contact alimentaire
Informations de commande
- Tailles supplémentaires disponibles. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client. Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques.
Spécification
27 mm | |
Silicone | |
1 | |
Autoclavable | |
27 mm |
31 mm | |
32 mm | |
–50°C à +200°C | |
Stérile |