Learn More
Thermo Scientific™ Récipients universels en PS 30 ml Sterilin™
Assurez un excellent confinement des échantillons grâce aux récipients universels en polystyrène Sterilin de 30 ml, équipés d’un bouchon étanche classique qui se ferme en 1 tour 1/2.
126.00€ - 198.00€
Spécification
Type de produit | Récipient universel |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Forme | Cylindrique |
Capacité (métrique) | 30 mL |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Code produit | Marque | Description | Étiquette | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Étiquette | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12501299
|
Thermo Scientific™
128A/FS |
Récipient universel | Aucune étiquette | 400/Carton |
132.00€
400 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12511299
|
Thermo Scientific™
128B/FS |
Récipient universel | Imprimé | 400/Carton |
126.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12521299
|
Thermo Scientific™
128C/FS |
Récipient universel | unie | 400/Carton |
128.00€
400 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11758918
|
Thermo Scientific™
128SA |
Récipient universel + cuillère | Aucune étiquette | 400/Carton | N/A | ||||
11768918
|
Thermo Scientific™
128SB |
Récipient universel + cuillère | Imprimé | 400/Carton | N/A | ||||
11309143
|
Thermo Scientific™
128SC |
Récipient universel + cuillère | unie | 400/Carton | N/A | ||||
12799855
|
Thermo Scientific™
128BBAC/50 |
Récipient universel + acide borique | Imprimé | 400/Carton | N/A | ||||
Description
Assurez un excellent confinement des échantillons grâce aux récipients universels en polystyrène Sterilin Thermo Scientific™ de 30 ml, équipés d’un bouchon étanche classique qui se ferme en 1 tour 1/2. Fabrication aseptique.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
- Étanchéité testée conformément à la norme BS EN 14254 Annexe D
- La conformité 95kPa garantit des performances sans fuite et une aptitude au transport (sauf pour les versions cuillère)
- Disponibles pré-remplis avec de l’acide borique (0.4 g) pour la préservation des échantillons d’urine
- Adaptés à une centrifugation à 3,800 x g
- Fabrication aseptique
- Usage in vitro uniquement
Alertes de commande :
Disponibles uniquement dans certaines régions
Spécification
Récipient universel | |
Cylindrique | |
Polypropylène | |
94 mm |
Polystyrène | |
30 mL | |
31 mm |