Learn More
Thermo Scientific™ Récipients universels en PS 30 ml Sterilin™
Assurez un excellent confinement des échantillons grâce aux récipients universels en polystyrène Sterilin de 30 ml, équipés d’un bouchon étanche classique qui se ferme en 1 tour 1/2.
Marque:  Thermo Scientific™ 128SA
162.88 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21887" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11758918
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Assurez un excellent confinement des échantillons grâce aux récipients universels en polystyrène Sterilin Thermo Scientific™ de 30 ml, équipés d’un bouchon étanche classique qui se ferme en 1 tour 1/2. Fabrication aseptique.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
  • Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254
  • La conformité à 95 kPa garantit des performances sans fuite et une adaptation au transport (sauf pour les variantes de cuillère)
  • Disponibles pré-remplis d’acide borique (0,4g) pour la conservation des échantillons d’urine
  • Adaptés à la centrifugation à 3 800 x g
  • Fabrication aseptique
  • Utilisation in vitro uniquement
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Récipient universel
Cylindrique
Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254.
Récipient universel + cuillère
94 mm
400/Carton
Polystyrène
30 mL
Polypropylène
31 mm
Aucune étiquette