Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert en plastique Sterilin™
Transférez des liquides de façon sûre et précise avec les pipettes de transfert en plastique Thermo Scientific™ Sterilin™. Idéales pour une utilisation générale en laboratoire, le stockage et le transport des échantillons.
Marque: Thermo Scientific™ 201C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Transférez des liquides en toute sécurité et avec précision grâce aux pipettes de transfert en plastique Thermo Scientific™ Sterilin™. Idéales pour une utilisation générale en laboratoire, le stockage et le transport des échantillons.
- Fabriquées à partir de PEBD non toxique
- L’ampoule de remplissage intégrée élimine la contamination associée à des ampoules en caoutchouc distinctes.
- Excellente transparence et épaisseur uniforme
- Graduations précises sur les versions 1 et 3 ml, garantissant la cohérence des résultats
- Peuvent être thermoscellées pour le stockage et le transport des échantillons
- Ampoules thermoscellées compatibles pour le stockage dans la phase gazeuse de l’azote liquide
- Graduation de 3 ml : convient pour les banques du sang et une utilisation générale en laboratoire
- Tige étroite : convient pour une utilisation comme flacon de congélation, la sédimentation et le transport
- Graduation de 1 ml : convient pour une utilisation générale en laboratoire, le stockage et le transport
- d’échantillons
Informations de commande
- Disponibles uniquement dans certaines régions
Spécification
PEBD | |
Oui | |
1 ml |
Non stérile | |
500 |