Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert en plastique Sterilin™
Code produit. p-6230183
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (métrique):
1 ml
3 ml
Quantité:
500
500/sachet ; 3000/boîte
missing translation for 'unitSize'
3000 pièces
500 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12153390
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 201C
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Transférez les liquides de façon sûre et précise avec les pipettes de transfert en plastique Thermo Scientific™ Sterilin™. Idéales pour un usage général en laboratoire et pour le stockage et le transport des échantillons.
Transférez des liquides de façon sûre et précise avec les pipettes de transfert en plastique Thermo Scientific™ Sterilin™. Idéales pour une utilisation générale en laboratoire, le stockage et le transport des échantillons.
  • Fabriquées à partir de PEBD non toxique
  • L’ampoule de remplissage intégrée élimine la contamination associée à des ampoules en caoutchouc distinctes.
  • Excellente transparence et épaisseur uniforme
  • Graduations précises sur les versions 1 et 3 ml, garantissant la cohérence des résultats
  • Peuvent être thermoscellées pour le stockage et le transport des échantillons
  • Ampoules thermoscellées compatibles pour le stockage dans la phase gazeuse de l’azote liquide
  • Graduation de 3 ml : convient pour les banques du sang et une utilisation générale en laboratoire
  • Tige étroite : convient pour une utilisation comme flacon de congélation, la sédimentation et le transport
  • Graduation de 1 ml : convient pour une utilisation générale en laboratoire, le stockage et le transport
  • d’échantillons
Informations de commande
  • Disponibles uniquement dans certaines régions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau PEBD
Stérilité Non stérile
Graduée Oui
Quantité 500
Volume (métrique) 1 ml