Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert en plastique Sterilin™
GREENER_CHOICE
Transférez des liquides de façon sûre et précise avec les pipettes de transfert en plastique Thermo Scientific™ Sterilin™. Idéales pour une utilisation générale en laboratoire, le stockage et le transport des échantillons.
Marque:  Thermo Scientific™ 202C
Code produit. 11758908
  • 326.00€ / 3000 pièces
Expédition estimée: 18-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Transférez des liquides en toute sécurité et avec précision grâce aux pipettes de transfert en plastique Thermo Scientific™ Sterilin™. Idéales pour une utilisation générale en laboratoire, le stockage et le transport des échantillons.
  • Fabriquées à partir de PEBD non toxique
  • L’ampoule de remplissage intégrée élimine la contamination associée à des ampoules en caoutchouc distinctes.
  • Excellente transparence et épaisseur uniforme
  • Graduations précises sur les versions 1 et 3 ml, garantissant la cohérence des résultats
  • Peuvent être thermoscellées pour le stockage et le transport des échantillons
  • Ampoules thermoscellées compatibles pour le stockage dans la phase gazeuse de l’azote liquide
  • Graduation de 3 ml : convient pour les banques du sang et une utilisation générale en laboratoire
  • Tige étroite : convient pour une utilisation comme flacon de congélation, la sédimentation et le transport
  • Graduation de 1 ml : convient pour une utilisation générale en laboratoire, le stockage et le transport
  • d’échantillons
Informations de commande
  • Disponibles uniquement dans certaines régions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PEBD
Non stérile
500
Tige étroite