Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert en plastique Sterilin™
Transférez des liquides de façon sûre et précise avec les pipettes de transfert en plastique Thermo Scientific™ Sterilin™. Idéales pour une utilisation générale en laboratoire, le stockage et le transport des échantillons.
Brand: Thermo Scientific™ PP88SB
This item is not returnable.
View return policy
Description
Transférez des liquides en toute sécurité et avec précision grâce aux pipettes de transfert en plastique Thermo Scientific™ Sterilin™. Idéales pour une utilisation générale en laboratoire, le stockage et le transport des échantillons.
- Fabriquées à partir de PEBD non toxique
- L’ampoule de remplissage intégrée élimine la contamination associée à des ampoules en caoutchouc distinctes.
- Excellente transparence et épaisseur uniforme
- Graduations précises sur les versions 1 et 3 ml, garantissant la cohérence des résultats
- Peuvent être thermoscellées pour le stockage et le transport des échantillons
- Ampoules thermoscellées compatibles pour le stockage dans la phase gazeuse de l’azote liquide
- Graduation de 3 ml : convient pour les banques du sang et une utilisation générale en laboratoire
- Tige étroite : convient pour une utilisation comme flacon de congélation, la sédimentation et le transport
- Graduation de 1 ml : convient pour une utilisation générale en laboratoire, le stockage et le transport
- d’échantillons
Informations de commande
- Disponibles uniquement dans certaines régions
Specifications
PEBD | |
Oui | |
1 ml |
Stérile | |
500 |