Learn More
Thermo Scientific™ Louches Sterilin™ Dippas™
GREENER_CHOICE
Facilitez le prélèvement des échantillons et leur transport vers le laboratoire dans un seul récipient avec les Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ afin de réduire le risque de contamination croisée.
Marque:  Thermo Scientific™ 194IWBLUE
320.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24277" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11798848
  • 447.00€ / 100 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Facilitez le prélèvement des échantillons et leur transport vers le laboratoire dans un seul récipient avec les Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ afin de réduire le risque de contamination croisée.
  • Emballées individuellement et stérilisées par irradiation aux rayons gamma
  • Étanchéité testée conformément à la norme BS EN 14254 Annexe D
  • Disponibles en PS transparent ou bleu
  • La poignée se détache parfaitement après le prélèvement d’échantillons pour un transport aisé.
  • Longueur de poignée au choix pour s’adapter à la majorité des applications d’échantillonnage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Récipient
Polystyrène
Stérile
Métal
Bleu
383 mm
Oui
Cylindrique
100 mL
Bouchon à vis
Dippa, bouchon à vis
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM555920 Type de certificatCertificat de conformité Date11/03/2025 Catalog Number194IWBLUE
Nom du produit
Thermo Scientific™ Louches Sterilin™ Dippas™ >