Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de contact Sterilin™ de 55 mm
GREENER_CHOICE
Effectuez une surveillance hygiénique de routine des surfaces à l’aide des boîtes de Petri de la boîte de contact 55 mm Thermo Scientific™ Sterilin™.
Marque:  Thermo Scientific™ 504-17
295.66 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11379273
  • 312.00€ / 300 pièces
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Effectuez une surveillance hygiénique de routine des surfaces à l’aide des boîtes de Petri de la boîte de contact 55 mm Thermo Scientific™ Sterilin™.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
Caractéristiques :
  • Base bombée facilitant l’adhérence des milieux
  • Triple ventilation facilitant l’échange gazeux
  • Grille numérotée sur la base facilitant le comptage des colonies
  • Base à jupe profonde facilitant la stabilité en cas d’empilage
  • Fabrication aseptique
Informations de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Surface de 25 cm² : conforme aux normes de l’Institute of Environmental Sciences (Institut des sciences environnementales, IES, 1993) et de la Fédération internationale pharmaceutique (FIP, 1990)
25 cm2
Fabrication aseptique
300
3
67 mm
Boîte de contact, 55 mm
Rond
Boîte de contact
10
10,4 mm
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM554620 Type de certificatCertificat de conformité Date06/03/2025 Catalog Number504-17
Numéro de lotM461790 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Catalog Number504-17
Numéro de lotM503250 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Catalog Number504-17
Numéro de lotM440390 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Catalog Number504-17
Numéro de lot08D05BN022 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Catalog Number504-17
Nom du produit
Thermo Scientific™ Plaque de contact Sterilin™ de 55 mm >