Learn More
Boîte de contact Gosselin™
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
720 pièces
Description
- 65 x 14,5 mm (D x H)
- 0/3/4 évents
- Polystyrène cristal (PS)
- Planéité optimale
- Couvercle adhérant
- Grille moulée de 10 x 10 mm
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIV, CE N°1935/2004, ISO 11137 |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Stérile |
| Type | Plaque de Petri de contact |
| Nombre de puits | 1 |
| À utiliser avec (application) | Pour les applications cliniques et environnementales, les industries, la microbiologie |
| Quantité | 720/carton |
| Hauteur (métrique) | 14,5 mm |
| Afficher plus |