Learn More
Bel-Art™ Petite cuillère d’échantillonnage Sterileware™
La petite cuillère d’échantillonnage Bel-Art™ Sterileware™ est conçue pour un échantillonnage rapide et efficace des poudres et des granulés. Utilisée par les entreprises pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques et chimiques.
135.00€
Spécification
Matériau | Polystyrène hautement résistant aux chocs |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Quantité | 100/boîte |
Longueur (impériale) de la poignée | 5 3/8 po |
Longueur (métrique) de la poignée | 13,7 cm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16682814
|
Bel-Art™
F36941-0003 |
3 ml |
135.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16692814
|
Bel-Art™
F36941-0010 |
10 ml |
135.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le manche long permet d’atteindre facilement les cuves, les flacons et autres espaces confinés
- Peut également être utilisée pour la distribution de petites quantités
- Fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE ; sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
- Les cuillères en polystyrène hautement résistant aux chocs (HIPS) sont thermoscellées en sachets en polyéthylène individuels
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
- Jetable et à usage unique
- Lot estampillé pour un traçage précis
- Livré avec un certificat de traitement de stérilisation
Spécification
Polystyrène hautement résistant aux chocs | |
100/boîte | |
13,7 cm |
Stérile | |
5 3/8 po |