Learn More
Bel-Art™ Petite cuillère d’échantillonnage Sterileware™
La petite cuillère d’échantillonnage Bel-Art™ Sterileware™ est conçue pour un échantillonnage rapide et efficace des poudres et des granulés. Utilisée par les entreprises pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques et chimiques.
Marque: Bel-Art™ F36941-0010
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.87320kg
Description
- Le manche long permet d’atteindre facilement les cuves, les flacons et autres espaces confinés
- Peut également être utilisée pour la distribution de petites quantités
- Fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE ; sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
- Les cuillères en polystyrène hautement résistant aux chocs (HIPS) sont thermoscellées en sachets en polyéthylène individuels
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
- Jetable et à usage unique
- Lot estampillé pour un traçage précis
- Livré avec un certificat de traitement de stérilisation
Spécification
Polystyrène hautement résistant aux chocs | |
Stérile | |
Bol :4,8 x 3,5 x 1 cm (1 7/8 x 1 3/8 x 3/8 po) | |
13,7 cm |
10 ml | |
100/boîte | |
5 3/8 po |