Learn More
Gosselin™ Cuillères stériles
Conviennent à une utilisation générale en laboratoire. Les cuillères stériles Gosselin™ sont fabriquées en PS stérile.
88.25€ - 550.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Certifications/Conformité | CE N°1935/2004, ISO 11137 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12304119
|
Gosselin™
CUIG-02 |
8 mL |
550.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11810522
|
Gosselin™
CUIP-02 |
2 mL |
88.25€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conditionnement individuel
- Disponibles en deux tailles
Spécification
Blanc | |
CE N°1935/2004, ISO 11137 |