Learn More
Gosselin™ Cuillères stériles
Conviennent à une utilisation générale en laboratoire. Les cuillères stériles Gosselin™ sont fabriquées en PS stérile.
Marque: Gosselin™ CUIG-02
396.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 8.80000kg
Description
- Conditionnement individuel
- Disponibles en deux tailles
Spécification
8 mL | |
Blanc | |
CE N°1935/2004, ISO 11137 |