Learn More
Fisherbrand™ Bols RODAC stériles
Plaques RODAC stériles et préparées pour les tests microbiologiques de toutes les surfaces. Les bols RODAC stériles Fisherbrand™ offrent une méthode simple et rapide pour vérifier tous les types de surfaces en matière de contamination microbiologique et d’état hygiénique.
Marque:  Fisherbrand™ 200218
Code produit. 15573790
  • 382.95€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Rodac : Réplication de la détection et du comptage des organismes.
  • Plaques stériles et préparées pour les tests de surface.
Spécification
Spécification
Stérile
Plaque RODAC
400/boîte
55 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Bols RODAC stériles > Diamètre : 55mm