Learn More
Microspec™ Anses d’inoculation en plastique stérile (Volume : 1 μl)
Conçues pour les procédures quantitatives telles que l’échantillonnage, les dilutions en série et l’inoculation bactérienne.
Marque:  Microspec™ C1
Code produit. 15762115
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Fabriqué en polystyrène hautement résistant aux chocs
  • Longueur totale pour éviter toute contamination
  • Jetable
  • Stériles, fabriqués aseptiquement
  • Rigidité moyenne
  • Anses de culture (longueur : 200 mm)
  • Bords lisses qui évitent de déchirer et de creuser dans la gélose
  • Volume : 1 μL
  • Couleur : Bleu
Spécification
Spécification
Oui
0,04 in
7,87 in
Polystyrène hautement résistant aux chocs
Bleu
7,87 in
800 sachets de 20
1 μl
1 mm
200 mm
Fabrication aseptique
Produit d’inoculation
200 mm
Sachet Microseal, Ecopack
Nom du produit
Microspec™ Anses d’inoculation en plastique stérile (Volume : 1 μl) > 16000/bte ; sachet microscellé de 20, Ecopak