Learn More
Contec™ IPA stérile
Fourni stérile après irradiation aux rayons gamma à l’aide d’un procédé certifié à 25 kGy minimum. L’IPA stérile Contec™ est un mélange d’alcool filtré à 0,2 μm, rempli et emballé dans une salle blanche de grade C (classe ISO 7).
244.00€ - 297.00€
Spécification
pH | Not Applicable |
---|---|
Stérilité | Sterile |
Aspect | Colorless |
Autoclavable | Not Autoclavable |
Couleur | Clear |
Code produit | Marque | Type de conteneur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de conteneur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15892917
![]() |
Contec™
SBT0570IW |
Trigger Spray Bottle | 8/Carton |
249.00€
8 bouteilles |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15597171
![]() |
Contec™
SBT170IW |
Trigger Spray Bottle | 6/Carton |
297.00€
6 bouteilles |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15537171
![]() |
Contec™
SBC570I |
Capped Bottle | 2 Paquets |
244.00€
2 bouteilles |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Prêtes à l’emploi
- 0,2 micron filtré, rempli dans un environnement de grade A
- Niveau d’endotoxine : 0,25 EU/ml
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Aucun dénaturant autre que l’IPA
- Adapté à une utilisation dans les zones de contact avec les produits
- Entièrement exempt de résidus
- Empêche la contamination du contenu du flacon
- Facilite la désinfection des transferts en zones de grade élevé
- Fourni en sachets triples dans un emballage en PE à déchirement linéaire
Applications :
- Élimine physiquement les contaminants des surfaces des salles blanches
Spécification
Not Applicable | |
Colorless | |
Clear | |
Filtered |
Sterile | |
Not Autoclavable | |
Limited-use | |
Yes |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- CONTEC STERILE 70% IPA WITH WFI
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: PROPAN-2-OL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Contec™ IPA stérile