Learn More
Contec™ IPA stérile
Fourni stérile après irradiation aux rayons gamma à l’aide d’un procédé certifié à 25 kGy minimum. L’IPA stérile Contec™ est un mélange d’alcool filtré à 0,2 μm, rempli et emballé dans une salle blanche de grade C (classe ISO 7).
Marque: Contec™ SBT0570IW
166.54 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les niveaux d’endotoxines garantis < 0,25 UE/ml le rendent idéal pour une utilisation dans les zones de contact avec les produits
- Fabrication conforme aux BPF sous débit d’air de grade A en salle blanche de grade C garantissant que l’alcool, le récipient et l’emballage sont exempts de contamination et de particules
- Le pulvérisateur à gâchette et le système de protection “bag in bottle” empêchent la contamination du contenu du flacon en cours d’utilisation.
Spécification
Isopropyl Alcohol | |
Not Applicable | |
Incolore | |
Clear | |
70% IPA with water for injection | |
Limited-use | |
Yes | |
0.1 gal. |
Liquid Spray | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
Fluid | |
Flacon pulvérisateur | |
À filtre | |
8/Carton | |
0,5 L |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- CONTEC STERILE 70% IPA WITH WFI
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: PROPAN-2-OL
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
240702824 | Certificat de qualité | 17/10/2024 | SBT0570IW |
231002577 | Certificat de qualité | 20/09/2024 | SBT0570IW |
230902573 | Certificat de qualité | 10/07/2024 | SBT0570IW |
230902548 | Certificat de qualité | 27/02/2024 | SBT0570IW |
230802539 | Certificat de qualité | 08/02/2024 | SBT0570IW |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
32Heures
18Minutes
17Secondes
2Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %