Learn More
Sampling Systems™ Flacons stériles pour liquides et poudres
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 mL
1 000 ml
2000 mL
Description
- Gamme de flacons stériles à col large de haute qualité.
- Les flacons ont un corps en PEHD et un couvercle à visser en PP.
- Tous les polymères utilisés pour ces flacons sont fabriqués à partir de polymères conformes aux spécifications de la FDA.
- Ces flacons stériles sont parfaits pour une utilisation dans les laboratoires et les zones de production.
- Grâce à leur col large, ces flacons sont parfaits pour travailler avec des poudres et des liquides.
- Le procédé de conditionnement est réalisé dans une salle blanche de classe 7, et chaque flacon est conditionné dans un sachet en film laminé.
- Une fois conditionnés, les flacons sont stérilisés par irradiation aux rayons gamma.
- Prêts à l’emploi dès la réception.
- Fabriqués en PEHD/PP conforme aux spécifications de la FDA et à la réglementation CE 1935/2004 et UE 10/2011.
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 mL |
Matériau | HDPE |
Conditionnement | Conditionnement individuel |
Stérilité | Stérile |
Bouche | Large, fileté |
Hauteur (métrique) | 169 mm |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
121537 | Certificat de conformité | 19/03/2025 | 8404H-500S |
119156 | Certificat de conformité | 08/07/2024 | 8404H-500S |
108311 | Certificat de conformité | 31/03/2023 | 8404H-500S |
106043 | Certificat de conformité | 30/09/2022 | 8404H-500S |
101512 | Certificat de conformité | 19/08/2022 | 8404H-500S |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sampling Systems™ Flacons stériles pour liquides et poudres >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu